MilliporeSigma
MAN998716886
Manchester Organics
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dimethylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
USDUCJJANRAWTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W56186
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)