LIFH324A10FA
Life Chemicals Inc.
2-[(2-bromophenyl)methyl]-3-methylbutanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(2-bromobenzyl)-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-8(2)10(12(14)15)7-9-5-3-4-6-11(9)13/h3-6,8,10H,7H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
MGFVSKWHESQWCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)