Documentos clave
LIFH22CC184B
Life Chemicals Inc.
7-bromo-3-methyl-1,5-naphthyridin-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-3-methyl-1,5-naphthyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-5-2-7-8(12-9(5)13)3-6(10)4-11-7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
LBZUNBDWRXNCEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)