LIF509446506
Life Chemicals Inc.
N-(3-bromopropyl)methanesulfonamide
About This Item
Iupac Name
N-(3-bromopropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C4H10BrNO2S/c1-9(7,8)6-4-2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JSGCXSUGKXLXDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)