MilliporeSigma
KEY771306085
Key Organics / BIONET
2-[(E)-[(4-sulfanylphenyl)imino]methyl]phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.3
Número MDL:
Iupac Name
(E)-2-(((4-mercaptophenyl)imino)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H11NOS/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-14-11-5-7-12(16)8-6-11/h1-9,15-16H/b14-9+
Clave InChI
SQVORBMHKMUYHO-NTEUORMPSA-N
Purity
85%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3051
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3051
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)