KEY465202117
Key Organics / BIONET
4-bromo-2-{[(4-bromophenyl)amino]methyl}phenol
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-[(4-bromoanilino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H11Br2NO/c14-10-1-4-12(5-2-10)16-8-9-7-11(15)3-6-13(9)17/h1-7,16-17H,8H2
Clave InChI
AKFAJHDKJVODAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0811
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)