KEY465195519
Key Organics / BIONET
N-{6-oxo-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl}furan-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-4-yl)-2-furamide
Inchi Code
1S/C12H9NO3S/c14-9-6-8(7-3-5-17-11(7)9)13-12(15)10-2-1-4-16-10/h1-5,8H,6H2,(H,13,15)
Clave InChI
ZZQYRIKPPYZHHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3W-0850
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3W-0850
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)