KEY465194196
Key Organics / BIONET
4,6-dimethoxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-5-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
4,6-dimethoxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-pyrimidinesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12F3N3O4S/c1-22-11-10(12(23-2)18-7-17-11)24(20,21)19-9-5-3-8(4-6-9)13(14,15)16/h3-7,19H,1-2H3
Clave InChI
MLTVVXHTSXZRJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2N-543S
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2N-543S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)