MilliporeSigma
JWPH74A3E175
J & W Pharmlab LLC
trans-3-Amino-1-benzyl-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.81
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (3S)-3-amino-1-benzylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O2.ClH/c1-2-19-15(18)13-8-9-17(11-14(13)16)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-14H,2,8-11,16H2,1H3;1H/t13?,14-;/m1./s1
Clave InChI
HTTLGHUDAQWNGG-BAGZVPGASA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1466S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1466S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)