MilliporeSigma
JWPH3249E1AE
J & W Pharmlab LLC
2-Nitro-pyridin-4-ylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.57
Número MDL:
Iupac Name
2-nitro-4-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5N3O2.ClH/c6-4-1-2-7-5(3-4)8(9)10;/h1-3H,(H2,6,7);1H
Clave InChI
KVSZUUAIPGULCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0172S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0172S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)