MilliporeSigma
JWPH3249DDA6
J & W Pharmlab LLC
3-Piperazin-1-yl-benzoic acid dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.17
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.2ClH/c14-11(15)9-2-1-3-10(8-9)13-6-4-12-5-7-13;;/h1-3,8,12H,4-7H2,(H,14,15);2*1H
Clave InChI
YWKFNQMCJUDMHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Pink Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0081S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0081S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)