JWPH3249D9E2
J & W Pharmlab LLC
4-Piperidin-4-yl-benzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-(4-piperidinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c12-16(14,15)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10/h1-4,10,13H,5-8H2,(H2,12,14,15)
Clave InChI
QAKHULNHTKVTLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Orange Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0187
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R0187
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)