MilliporeSigma
JWPH3249CDD5
J & W Pharmlab LLC
2-Trifluoromethyl-azetidine tosylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.3
Número MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)azetidine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C4H6F3N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;5-4(6,7)3-1-2-8-3/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3,8H,1-2H2
Clave InChI
CDFFBCXHVADOPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0106T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0106T
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)