MilliporeSigma
ENAH97A17F34
Enamine
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.31
Número MDL:
Iupac Name
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
Inchi Code
1S/C6H14S2/c1-7-5-3-4-6-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
JTFIKVWEZAEFMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7056811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)