MilliporeSigma
ENAH961CDFB9
Enamine
N-(4-amino-2-bromophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.59
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-amino-2-bromophenyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2S.ClH/c1-13(11,12)10-7-3-2-5(9)4-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
GLBXLUWAVLQGOV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719055
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27719055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)