MilliporeSigma
ENAH95E73C55
Enamine
1-(3-ethyl-1H-indol-6-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.71
Número MDL:
Iupac Name
(3-ethyl-1H-indol-6-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-9-7-13-11-5-8(6-12)3-4-10(9)11;/h3-5,7,13H,2,6,12H2,1H3;1H
Clave InChI
LESWSCYUZOVLKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108830
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108830
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)