ENAH95E7388E
Enamine
rac-(1R,4S,5R,6R)-2-oxa-3-azabicyclo[2.2.2]octane-5,6-diol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1S,4R,5S,6S)-2-oxa-3-azabicyclo[2.2.2]octane-5,6-diol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)10-7-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
Clave InChI
KRHQIFIWPADYMB-OLALXQGDSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353104
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353104
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)