ENAH93E74673
Enamine
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-iodo-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
HOOAKBIDTVTQCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1655880
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)