MilliporeSigma
ENAH93E741A6
Enamine
4-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)butanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.14
Número MDL:
mp
99-103
Iupac Name
4-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C8H9Cl2NOS/c9-6-4-5(8(10)13-6)2-1-3-7(11)12/h4H,1-3H2,(H2,11,12)
Clave InChI
PUESDYQRGIMLNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8502112
Melting Point
99-103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8502112
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)