MilliporeSigma
ENAH93E73FD3
Enamine
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Iupac Name
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-6-3-8(4-6)2-1-7(8)10;/h6-7,10H,1-5,9H2;1H
Clave InChI
JFEDQQDIZRLUGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)