ENAH90822C61
Enamine
2-methyl-5-[(trifluoromethyl)sulfanyl]furan-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-methyl-5-((trifluoromethyl)thio)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F3O3S/c1-3-4(6(11)12)2-5(13-3)14-7(8,9)10/h2H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
CYRZEJQKTJSPIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)