MilliporeSigma
ENAH58168729
Enamine
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1lambda5-benzoxaphosphol-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.1
Número MDL:
mp
166-167
Iupac Name
1,3-dihydro-2,1-benzoxaphosphol-1-ol 1-oxide
Inchi Code
1S/C7H7O3P/c8-11(9)7-4-2-1-3-6(7)5-10-11/h1-4H,5H2,(H,8,9)
Clave InChI
ITGRDCRATLPRID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6777239
Melting Point
166-167
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6777239
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)