ENAH5802F485
Enamine
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15ClN2O2S.2ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-7-13(8,11)12;;/h2-7H2,1H3;2*1H
Clave InChI
WUEJHOUNLMEMKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)