ENAH5802F3C2
Enamine
N-{3-[(methylamino)methyl]phenyl}acetamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-(3-((methylamino)methyl)phenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-8(13)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11-2;/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Clave InChI
BSNMXAWTQAPKIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)