MilliporeSigma
ENAH5802DF77
Enamine
methyl N-[4-(bromomethyl)phenyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl (4-(bromomethyl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-13-9(12)11-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
XUKIVPRPJHTDHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352627
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)