ENAH38A2CD80
Enamine
4-chloro-3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3-methylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-10-11-3-2-9-7(8)6(5)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
XGNHTGDSHWRNBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744454
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6744454
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)