MilliporeSigma
ENAH304A0D2E
Enamine
lithium(1+) ion 1,3-benzothiazole-2-sulfinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.19
Número MDL:
Iupac Name
lithium benzo[d]thiazole-2-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H5NO2S2.Li/c9-12(10)7-8-5-3-1-2-4-6(5)11-7;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
SUJKKDZBPBLGDS-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753465
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)