MilliporeSigma
ENAH3047C26C
Enamine
(5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.72
Número MDL:
Iupac Name
(5-methoxybenzo[d]thiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2OS.ClH/c1-12-6-2-3-8-7(4-6)11-9(5-10)13-8;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
RRLYENUKILTGLR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322938
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)