MilliporeSigma
ENAH3035E191
Enamine
rac-methyl (1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.68
Número MDL:
Iupac Name
methyl (1R,2R,4R,5R)-5-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c1-12-9(11)7-3-6-2-5(7)4-8(6)10;/h5-8H,2-4,10H2,1H3;1H/t5-,6-,7-,8-;/m1./s1
Clave InChI
FOMPGMMGBREXAD-XNJRRJNCSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494669
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494669
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)