MilliporeSigma
ENAH2C55859F
Enamine
3,5-dimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.14
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dimethylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-5-3-9-4-6(2)7(5)8;;/h5-7,9H,3-4,8H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
IJDJUGPQVWFNLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)