MilliporeSigma
ENAH2C55753D
Enamine
3-ethoxy-2-methoxy-3-oxopropanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.14
Número MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-methoxy-3-oxopropanoic acid
Inchi Code
1S/C6H10O5/c1-3-11-6(9)4(10-2)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
AHHOEWMSBSEQAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2112129
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2112129
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)