MilliporeSigma
ENAH2C5572CF
Enamine
1-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.16
Número MDL:
Iupac Name
1-(4,5-dihydrothiazol-2-yl)azetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3S.2ClH/c7-5-3-9(4-5)6-8-1-2-10-6;;/h5H,1-4,7H2;2*1H
Clave InChI
VVNDVBZFHKJIHN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)