ENAH2C5567D6
Enamine
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(2-fluoro-1-hydroxyethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,8,11H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZNCOBEHDFMTEAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1166856
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)