ENAH11E24B24
Enamine
5-(3-bromophenyl)pentan-1-ol
About This Item
Iupac Name
5-(3-bromophenyl)pentan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c12-11-7-4-6-10(9-11)5-2-1-3-8-13/h4,6-7,9,13H,1-3,5,8H2
Clave InChI
LTUDVEJNTKPQGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939316
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939316
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)