ENAH0CD45EF7
Enamine
1-cyclopropyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-12(14,15)10-3-1-2-8(6-10)7-11(16)9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5,7H2
Clave InChI
PEIRLSLNEUWXGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705828
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705828
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)