ENAH0424C2DC
Enamine
2,2-diethoxy-1-(furan-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
2,2-diethoxy-1-(2-furyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-3-12-10(13-4-2)9(11)8-6-5-7-14-8/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KMFLPRWDUNXRIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609125
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)