MilliporeSigma
ENAH03BB34F4
Enamine
3-fluoro-5-methoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8FNO3S/c1-12-6-2-5(8)3-7(4-6)13(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
XEUCTENKHROKRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-294315
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-294315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)