ENAH03A0B704
Enamine
3-iodo-2-methyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
3-iodo-2-methyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5F3IN3/c1-4-6(12)7-13-3-2-5(8(9,10)11)15(7)14-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
AMTBVGSCSGYJII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130301
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1130301
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)