ENAH03A01851
Enamine
1-ethyl-1H-1,2,3-triazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-1H-1,2,3-triazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H6ClN3O2S/c1-2-8-4(3-6-7-8)11(5,9)10/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
ONHFIKAZRZQNOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-282012
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-282012
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)