ENAH039FDC85
Enamine
3-bromo-4-methoxypyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H,1H3
Clave InChI
DSFJKFHIMBVWAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90214
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90214
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)