ENA947411723
Enamine
8-bromo-3-methyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
Iupac Name
8-bromo-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-5-7-3-2-4-8(11)9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
AKZYODAXWHQLGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397741
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397741
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)