MilliporeSigma
ENA946833608
Enamine
2-tert-butyloxan-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
2-tert-butyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-9(2,3)8-6-7(10)4-5-11-8/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
FKIAORYWWSODLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367171
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367171
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)