ENA580349494
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-amine; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethylchroman-8-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C11H15NO.C2HF3O2/c1-11(2)7-6-8-4-3-5-9(12)10(8)13-11;3-2(4,5)1(6)7/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3;(H,6,7)
Clave InChI
XNAMVKQBKROWBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315268
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)