MilliporeSigma
ENA580348158
Enamine
4-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.33
Número MDL:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C11H18O6S/c1-10(2,3)17-9(14)11(8(12)13)4-6-18(15,16)7-5-11/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
CPHMUEVLMNHCOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299096
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)