ENA514237261
Enamine
tert-butyl N-{3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H25NO5/c1-12(2,3)18-11(15)13-5-4-7-16-9-10-17-8-6-14/h14H,4-10H2,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
NVQXKSHXKOYISL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)