ENA465564544
Enamine
3-hydroxy-3-methylpentanedinitrile
About This Item
Iupac Name
3-hydroxy-3-methylpentanedinitrile
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h9H,2-3H2,1H3
Clave InChI
JMYCGBHPZNFSLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86274
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86274
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)