MilliporeSigma
ENA458429588
Enamine
ethyl 4-amino-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.16
Número MDL:
mp
90-92
Iupac Name
ethyl 4-amino-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)5-4(7)3-8-9-5/h3H,2,7H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
JLIFAQGFWIYWDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230378
Melting Point
90-92
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230378
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)