MilliporeSigma
ENA458425906
Enamine
2-(4-acetylbenzenesulfonyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.27
Número MDL:
Iupac Name
2-[(4-acetylphenyl)sulfonyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H11NO4S/c1-7(12)8-2-4-9(5-3-8)16(14,15)6-10(11)13/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,13)
Clave InChI
ZWLACRHPYPYFDF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223892
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223892
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)