MilliporeSigma
ENA457509827
Enamine
6-chloro-N-(cyclohexylmethyl)pyridazin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.72
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-(cyclohexylmethyl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C11H16ClN3/c12-10-6-7-11(15-14-10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5,8H2,(H,13,15)
Clave InChI
ZQGVWZFLZIJXHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220460
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220460
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)