ENA455585480
Enamine
2-(3-fluorophenyl)acetyl chloride
About This Item
Iupac Name
(3-fluorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c9-8(11)5-6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
SKOMBKMLOHIBTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136463
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136463
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)